Läs mer
4-n-oktyloxibensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11415536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415536 25 g 25g
11405536 5 g 5g
11425536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20692.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 24083-13-4 | C15H22O2 | 234,339 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24083-13-4
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00014136
InChI-nyckel KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
PubChem CID 90358
IUPAC-namn 4-oktoxibensaldehyd
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Densitet 0.982
Kokpunkt 140 °C till 142 °C (0,1 mmHg)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 25 g
Beilstein 1913284
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 234.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.