Läs mer
4-N-Octyloxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-N-Octyloxybenzoic Acid |
| CAS | 2493-84-7 |
| Molekylformel | C15H22O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-octoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.33 |
| Formel vikt | 250.1569 |