Läs mer
4-n-oktyloxibenzonitril, 98 %
Produktkod. 11475243
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475243 100 g 100g
11455243 5 g 5g
11465243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12843.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 88374-55-4 | C15H21NO | 231,339 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88374-55-4
Molekylformel C15H21NO
Molekylvikt (g/mol) 231.339
MDL-nummer MFCD00043483
InChI-nyckel GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octyloxybenzonitrile, p-octyloxybenzonitrile, 4-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzonitrile, p-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzenecarbonitrile, 4-n-octyloxycyanobenzene, 4-octyloxy benzonitrile #
PubChem CID 145161
IUPAC-namn 4-oktoxibensonitril
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Octyloxybenzonitrile
Smältpunkt 24 °C till 26 °C
Densitet 0.937
Kokpunkt 171 °C till 173 °C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2844884
Formel vikt 231.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.