Läs mer
4'-n-Octyloxybifenyl-4-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11455846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455846 1 g 1g
11465846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22216.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59748-18-4 | C21H26O3 | 326,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59748-18-4
Molekylformel C21H26O3
Molekylvikt (g/mol) 326.44
MDL-nummer MFCD00192369
InChI-nyckel YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-octyloxyphenyl benzoic acid, 4-4-octoxyphenyl benzoic acid, 4-4-octyloxy phenyl benzoic acid, 4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid
PubChem CID 2802556
IUPAC-namn 4-(4-oktoxifenyl)bensoesyra
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 326.44
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.