missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-n-pentylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11456010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456010 5 g 5g
11466010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11456010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26569.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 33228-44-3 | C11H17N | 163.264 g/mol

4-pentylanilin används vid syntes av 4-[(4a-pentyl)azo]fenol (5Az-OH) genom diazokopplingsreaktion med fenol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer 4-pentylanilin används vid syntes av 4
-[(4′

Löslighet


Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33228-44-3
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD00007926
InChI-nyckel DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-pentyl, 4-amylaniline, p-pentylaniline, p-amylaniline, unii-8roj0g9hiu, p-n-pentylaniline, 4-n-pentylaniline, 4-pentylphenylamine, 8roj0g9hiu, p-n-amylaniline
PubChem CID 93162
IUPAC-namn 4-pentylanilin
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylaniline
Densitet 0.919
Kokpunkt 130°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 163.26
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Pentylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-pentyl-benzenamine

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.