Läs mer
4-n-pentylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466010
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466010 25 g 25g
11456010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26569.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33228-44-3 | C11H17N | 163.264 g/mol
4-pentylanilin används vid syntes av 4-[(4a-pentyl)azo]fenol (5Az-OH) genom diazokopplingsreaktion med fenol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-pentylanilin används vid syntes av 4
-[(4′
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33228-44-3
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD00007926
InChI-nyckel DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-pentyl, 4-amylaniline, p-pentylaniline, p-amylaniline, unii-8roj0g9hiu, p-n-pentylaniline, 4-n-pentylaniline, 4-pentylphenylamine, 8roj0g9hiu, p-n-amylaniline
PubChem CID 93162
IUPAC-namn 4-pentylanilin
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylaniline
Densitet 0.919
Kokpunkt 130°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 163.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.