Läs mer
4-n-pentylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11428777
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428777 2.5 g 2.5g
11438777 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19929.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73948-18-2 | C11H15ClO2S | 246,75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73948-18-2
Molekylformel C11H15ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 246.75
MDL-nummer MFCD00173759
InChI-nyckel XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
IUPAC-namn 4-pentylbensensulfonylklorid
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 39°C to 44°C
Kvantitet 2.5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 246.76
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.