Läs mer
4-n-pentylbenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11453953
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453953 100 g 100g
11433953 5 g 5g
11443953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10248.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210,701 g/mol
4-n-pentylbensoylklorid användes vid syntesen av 3-O-acylderivat genom att reagera med betulinsyra. Det används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-n-pentylbensoylklorid användes vid syntesen av 3-O-acylderivat genom att reagera med betulinsyra. Det används som mellanprodukter av flytande kristaller.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49763-65-7
Molekylformel C12H15ClO
Molekylvikt (g/mol) 210.701
MDL-nummer MFCD00000700
InChI-nyckel FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
PubChem CID 170812
IUPAC-namn 4-pentylbensoylklorid
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Densitet 1.034
Kokpunkt 144 °C till 145 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2207887
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 210.71
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.