Läs mer
4-n-Pentylcyclohexanone, 98+%
Produktkod. 11469587
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469587 50 g 50g
11459587 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22088.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61203-83-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61203-83-6
Molekylformel C11H20O
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00059581
InChI-nyckel UKLNPJDLSPMJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylcyclohexanone, 4-n-pentylcyclohexanone, 4-amylcyclohexanone, 4-n-amylcyclohexanone, 4-pentyl-1-cyclohexanone, 4-pentylcyclo hexanone, pubchem20247, acmc-209mq3, uklnpjdlspmjmq-uhfffaoysa
PubChem CID 566097
IUPAC-namn 4-pentylcyklohexan-1-on
LEDER CCCCCC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylcyclohexanone
Densitet 0.89
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3082
Formel vikt 168.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.