missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-n-Pentyloxybenzaldehyde-alpha-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-alpha-D |
| CAS | 342611-09-0 |
| Molekylformel | C12 D H15 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d, 4-(pentyloxy)- (9 CI, ACI), 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-formyl-d (ACI), 4-n-Pentyloxybenzaldehyde-α-d1, 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H16O2/c1-2-3-4-9-14-12-7-5-11(10-13)6-8-12/h5-8,10 H,2-4,9H2,1H3/i10D |
| LEDER | [2 H]C(=O)c1ccc(OCCCCC)cc1 |
| IUPAC-namn | deuterio-(4-pentoxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2604 |
| Formel vikt | 193.1213 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?