Läs mer
4-n-Pentyloxyfenylacetylen, 98+%
Produktkod. 11481850
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481850 1 g 1g
11491850 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27555.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79887-16-4 | C13H16O | 188,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79887-16-4
Molekylformel C13H16O
Molekylvikt (g/mol) 188.27
MDL-nummer MFCD00173877
InChI-nyckel MKSWQHOPSDCVMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-pentyloxy benzene, 1-ethynyl-4-pentyloxy benzene, p-ethynyl pentyloxy benzene, 4-n-pentyloxyphenylacetylene, 4-pentoxyphenylacetylene, acmc-1bl8i, 1-4-pentoxyphenyl ethyne, 1-ethynyl-4-pentyloxybenzene, 4-n-pentyloxy-phenylacetylene, 4-n-pentyloxyphenyl acetylene
PubChem CID 2775119
IUPAC-namn 1-etynyl-4-pentoxibensen
LEDER CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Kokpunkt 113°C to 115°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.