Läs mer
4-n-Pentylfenol, 98 %
Produktkod. 11494503
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494503 25 g 25g
11484503 5 g 5g
11404513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11514.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14938-35-3
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.25
MDL-nummer MFCD00020211
InChI-nyckel ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
IUPAC-namn 4-pentylfenol
LEDER CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylphenol
Smältpunkt 24 °C
Densitet 0.96
Kokpunkt 342 °C
Flampunkt 133 °C (271 °F)
Brytningsindex 1.5145
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1364424
Formel vikt 164.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.