Läs mer
4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491518 5 g 5g
15481518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55306.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50649-60-0
Molekylformel C21H26O2
Molekylvikt (g/mol) 310.437
MDL-nummer MFCD00041941
InChI-nyckel WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-propyl-, 4-pentylphenyl ester, 4-pentylphenyl-4'-propylbenzoate, 4-pentylphenyl 4-propylbenzoate, 4-n-propyl benzoic acid-4'-n-pentyl phenol ester, p-pentyl phenyl-p-propylbenzoate, 4-n-pentylphenyl 4-n-propylbenzoate, 4-propylbenzoic acid 4-pentylphenyl ester
PubChem CID 170879
IUPAC-namn (4-pentylphenyl) 4-propylbenzoate
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate
Smältpunkt 15°C to 18°C
Densitet 0.989
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 5 g
Formel vikt 310.44
Procent renhet 97%