Läs mer
4-n-pentylfenylacetylen, 97 %
Produktkod. 15467418
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467418 2 g 2g
15477418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60913.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79887-10-8 | C13H16 | 172,27 g/mol
4-n-Pentylfenylacetylen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-n-Pentylfenylacetylen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79887-10-8
Molekylformel C13H16
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00173884
InChI-nyckel APGNXGIUUTWIRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylphenylacetylene, 4-pentylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-pentyl-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-pentylbenzene, benzene, 1-ethynyl-4-pentyl, 4-amylphenylacetylene, 4-ethynylpentylbenzene, acmc-209pid, 4-pentylphenyl acetylene
PubChem CID 2775131
IUPAC-namn 1-etynyl-4-pentylbensen
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Pentylphenylacetylene
Densitet 0.885
Kokpunkt 172°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 2 g
Formel vikt 172.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.