Läs mer
4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449685
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449685 1 g 1g
15459685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52267.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138500-87-5
Molekylformel C21H22BNO4
Molekylvikt (g/mol) 363.22
MDL-nummer MFCD02179489
InChI-nyckel ZLSIUDAKDAXZRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phthalimidomethylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-phthalimidomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 4-phtalimidomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl isoindoline-1,3-dione, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb270
PubChem CID 2773565
IUPAC-namn 2-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]isoindole-1,3-dione
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 363.22
Procent renhet 95%