Läs mer
4-n-propoxybensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11312736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312736 5 g 5g
11322736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08822.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5736-85-6
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00014134
InChI-nyckel FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
PubChem CID 79812
IUPAC-namn 4-propoxibensaldehyd
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propoxybenzaldehyde
Densitet 1.039
Kokpunkt 129°C to 130°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 5 g
Beilstein 743408
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.