Läs mer
4-n-propoxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11441497
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441497 5 g 5g
11451497 25 g 25g
11461497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24958.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5438-19-7
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00013989
InChI-nyckel GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
PubChem CID 138500
IUPAC-namn 4-propoxibensoesyra
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propoxybenzoic acid
Smältpunkt 145 °C till 147 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2208387
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.