Läs mer
4-n-propoxyfenol, 98 %
Produktkod. 11415926
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415926 100 g 100g
11495916 5 g 5g
11405926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22266.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 18979-50-5 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18979-50-5
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00002335
InChI-nyckel KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
IUPAC-namn 4-propoxifenol
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propoxyphenol
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.