Läs mer
4-n-Propoxypiperidine, 95%
Produktkod. 11469740
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469740 1 g 1g
11459740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50976.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88536-11-2
Molekylformel C8H17NO
Molekylvikt (g/mol) 143.23
MDL-nummer MFCD06248727
InChI-nyckel VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
PubChem CID 11492037
IUPAC-namn 4-propoxipiperidin
LEDER CCCOC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propoxypiperidine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.