Läs mer
Alfa Aesar™ 4'-n-Propylacetophenone, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-n-Propylacetophenone |
| Densitet | 0.98 |
| Kokpunkt | 251°C to 252°C |
| Brytningsindex | 1.5225 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1858604 |
| Formel vikt | 162.23 |
| Procent renhet | 97% |