missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-n-propylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Propylacetophenone |
| CAS | 2932-65-2 |
| Molekylformel | C11H14O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-propylfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?