Läs mer
4-n-propylacetofenon, TRC
Produktkod. 30418301
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30418301 25 g
1 options
Produktkod. 30418301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83225025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylacetophenone
CAS 2932-65-2
Molekylformel C11H14O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCCc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-propylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Formel vikt 162.1045