Läs mer
4-N-Propylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Propylbenzaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 148.0888 |