Läs mer
4-n-Propylbenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441908
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441908 50 g 50g
11394679 2 g 2g
11431908 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14538.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2438-05-3
Molekylformel C10H11O2
Molekylvikt (g/mol) 163.20
MDL-nummer MFCD00013996
InChI-nyckel ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
PubChem CID 137601
IUPAC-namn 4-propylbenzoic acid
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylbenzoic acid
Smältpunkt 139°C to 144°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1934550
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥98%