Läs mer
4-n-propylcyklohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409023
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409023 25 g 25g
11419023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40649-36-3 | C9H16O | 140.226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40649-36-3
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.226
MDL-nummer MFCD00058690
InChI-nyckel NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
PubChem CID 142482
IUPAC-namn 4-propylcyklohexan-1-on
LEDER CCCC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylcyclohexanone
Densitet 0.91
Kokpunkt 115°C (36 mmHg)
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.4535
Kvantitet 25 g
Beilstein 2076023
Formel vikt 140.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.