Läs mer
4-n-propylfenol, 98 %
Produktkod. 11448256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448256 100 g 100g
11428256 5 g 5g
11438256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15342.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-56-7
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002395
InChI-nyckel KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
IUPAC-namn 4-propylfenol
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylphenol
Smältpunkt 20 °C till 22 °C
Densitet 0.983
Kokpunkt 232 °C
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3145
Beilstein 1363429
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.