Läs mer
4-n-Propylphenol, 99%
Produktkod. 10659801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10659801 1 g Glass Bottle 1g
10391570 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-56-7
MDL-nummer MFCD00002395
InChI-nyckel KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
IUPAC-namn 4-propylphenol
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylphenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22.0°C
Färg Yellow
Densitet 0.9830g/mL, 0.983
Kokpunkt 232.0°C
Flampunkt 106°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H12O
Linjär formel CH3CH2CH2C6H4OH
Brytningsindex 1.5220 to 1.5240
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 136.194
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Propylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.