Läs mer
4-n-Propylphenol-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Propylphenol-D12 |
| CAS | 352431-21-1 |
| Molekylformel | C9 D12 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-(propyl-d7)- (9 CI), 4-(Propyl-d7)phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-n-Propylphenol-d12, 4-Propylphenol-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10 H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D,5 D,6 D,7 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2649 |
| Formel vikt | 148.1641 g/mol |
| Visa mer |