Läs mer
4-n-propylfenylacetylen, 97 %
Produktkod. 11476047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476047 5 g 5g
11486047 25 g 25g
11496047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25065.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62452-73-7 | C11H12 | 144,217 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62452-73-7
Molekylformel C11H12
Molekylvikt (g/mol) 144.217
MDL-nummer MFCD00173886
InChI-nyckel UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC-namn 1-etynyl-4-propylbensen
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylphenylacetylene
Densitet 0.91
Kokpunkt 205°C
Flampunkt 67°C (153°F)
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.