Läs mer
4-n-propylfenylboronsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10443510 1 g Glasflaska 1g
10871671 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10443510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393880010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 134150-01-9
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.01
MDL-nummer MFCD00859261
InChI-nyckel WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
IUPAC-namn (4-propylfenyl)borsyra
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylphenylboronic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111,0 °C till 114,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.