Läs mer
4-n-Propylpiperidine, 95%
Produktkod. 15453317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453317 250 mg 250mg
11495580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25848.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22398-09-0
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.231
MDL-nummer MFCD00023151
InChI-nyckel RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
PubChem CID 31169
IUPAC-namn 4-propylpiperidin
LEDER CCCC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Propylpiperidine
Densitet 0.864
Kokpunkt 178°C to 180°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 127.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.