Läs mer
4-(N-succinimidylkarboxi)bensofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone |
| CAS | 91990-88-4 |
| Molekylformel | C18 H13 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2 |
| LEDER | O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoolenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.3 |
| Formel vikt | 323.0794 |