Läs mer
4-(N-succinimidylkarboxi)bensofenon, TRC
Produktkod. 30416062
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30416062 50 mg
1 options
Produktkod. 30416062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69028350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Molekylformel C18 H13 N O5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
LEDER O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoolenzoat
Molekylvikt (g/mol) 323.3
Formel vikt 323.0794