Läs mer
4-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminobenzoic Acid-d4, TRC
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminobenzoic Acid-d4 |
| Molekylformel | C12 D4 H11 N O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzoic Acid-d4, p-(tert-Butoxycarbonylamino)benzoic Acid-d4, (4-Carboxyphenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester-d4, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/i4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.276 |
| Formel vikt | 241.125 |