missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitro-1,2,3-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-1,2,3-triazole |
| CAS | 84406-63-3 |
| Molekylformel | C2 H2 N4 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Nitro-1,2,3-triazole, 4-Nitro-2H-1,2,3-]triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-1-3-5-4-2/h1H,(H,3,4,5) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cn[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 4-nitro-2H-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.06 |
| Formel vikt | 114.0178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?