Läs mer
4-Nitro-1,2-fenylendiamin, TRC
Produktkod. 30467385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467385 5 g
30467384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30467385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5034205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-56-9
Molekylformel C6 H7 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym o-Phenylenediamine, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,2-benzenediamine, (2-Amino-4-nitrophenyl)amine, 1,2-Diamino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroaniline, 3,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,2-diaminobenzene, 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitro-2-aminoaniline, 4-Nitro-o-phenylenediamine, C.I. 76020, NSC 5378, p-Nitro-o-phenylenediamine
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-1,2-phenylenediamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Formel vikt 153.0538