Läs mer
4-Nitro-1,3-diaminobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-1,3-phenylenediamine |
| CAS | 5131-58-8 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitrobensen-1,3-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.139 |
| Formel vikt | 153.054 |