Läs mer
4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| Formel vikt | 157.0487 |
| Procent renhet | >95% |