Läs mer
4-Nitro-1H-imidazol, TRC
Produktkod. 30135386
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135386 250 g
30008419 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496220250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-38-6
Molekylformel C3 H3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 113.07
Synonym Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359
IUPAC-namn 4-nitro-1H-imidazol
LEDER [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroimidazole
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formel vikt 113.0225