Läs mer
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366659
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366659 10 g 10g
11356659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26224.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 5334-40-7 | Molecular Formula: C4H3N3O4 | Molecular Weight: 157.085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5334-40-7
Molekylformel C4H3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 157.085
MDL-nummer MFCD00090899
InChI-nyckel ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
LEDER C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∼195 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 157.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.