Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-1H-pyrazole |
| Smältpunkt | 160°C to 162°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 113.07 |
| Procent renhet | 97% |