Läs mer
4-nitro-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10389607 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10389607 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10389607 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430160050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 2075-46-9 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-1H-pyrazole
CAS 2075-46-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161,0 °C till 162,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3N3O2
MDL-nummer MFCD00159626
Kvantitet 5 g
Synonym 4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 4-nitro, pyrazole, 4-nitro, 4-nitropyrrazole, 4-nitropyrazol, 4-nitro-pyrazole, 4-no2-pyrazole, 4-nitro-1h-pyrazol, 1h-pyrazole-4-nitro, pubchem14984
InChI-nyckel XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CNN=C1
IUPAC-namn 4-nitro-lH-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 113.08
PubChem CID 16376
Formel vikt 113.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-1H-pyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.