Läs mer
4-nitro-2,3-lutidin N-oxid, TRC
Produktkod. 30472384
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30472384 1 g
1 options
Produktkod. 30472384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4964501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Molekylformel C7 H8 N2 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
LEDER Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0535