missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitro-2-phenoxyaniline, Mikromol™
Beskrivning
4-Nitro-2-phenoxyaniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 5422-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Nitro-2-phenoxyaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. D (EP), Nimesulide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-2-phenoxyaniline |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?