Läs mer
4-Nitro-2-phenoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 5422-92-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-2-phenoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.22 |
| Visa mer |