Läs mer
4-Nitro-2-phenoxyphenol, Mikromol™
Produktkod. 30049668
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049668 25 mg
1 options
Produktkod. 30049668 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0378.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitro-2-phenoxyphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2-phenoxyphenol
CAS 70995-08-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitro-2-phenoxyphenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Nitro-2-phenoxyphenol, Nimesulide Imp. G (EP), Nimesulide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
LEDER Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitro-2-phenoxyphenol
Molekylvikt (g/mol) 231.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.0532 g/mol