missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitro-2-phenoxyphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-2-phenoxyphenol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| Formel vikt | 231.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?