Läs mer
4-Nitro-2-picoline N-oxide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11926421
Brand: Thermo Scientific Acros 441870250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5470-66-6
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00014625
InChI-nyckel FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
PubChem CID 95291
IUPAC-namn 2-methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER CC1=CC(=CC=[N+]1[O-])[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2-picoline N-oxide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155°C to 157°C
Färg Yellow
Elementaranalys 44.89 to 48.63% C, 17.45 to 18.90% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-2-picoline N-oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.