Läs mer
4-nitro-2-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 15447998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447998 5 g 5g
15437998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61452.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-37-6
Molekylformel C8H4F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 235.12
MDL-nummer MFCD04039246
InChI-nyckel BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
IUPAC-namn 4-nitro-2-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.