Läs mer
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Produktkod. 11372987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372987 1 g 1g
11382987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16318.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-47-8
Molekylformel C8H3F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.119
MDL-nummer MFCD01075729
InChI-nyckel AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
IUPAC-namn 4-nitro-2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 50°C to 54°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2281014
Formel vikt 216.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.